Merck
704857
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-iodopyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
mp
95-100 °C
grupa funkcyjna
bromo
iodo
ciąg SMILES
Brc1ncccc1I
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H
Klucz InChI
FZBHCYSESMFQJL-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)