Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
12CD3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.95
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
231-159-6
MDL number:
Isotopic purity:
99.9 atom % 12C, 98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Aby zapytać o ten produkt 296759, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
vapor pressure
22.83 psi ( 55 °C), 6.66 psi ( 20 °C)
description
13C-depleted
isotopic purity
99.9 atom % 12C, 98 atom % D
assay
99% (CP)
contains
copper as stabilizer
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
density
2.330 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
I[12C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0D3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-GIOFAXNUSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?