Merck
703850
Sigma-Aldrich
Ethyl cyano-13C, 15N-acetate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
15N≡13C13CH213COOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
207-210 °C
gęstość
1.100 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
ZIUSEGSNTOUIPT-PQVJJBODSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)