Merck
600091
Pyrene-4,5,9,10-13C4
99 atom % 13C
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C12H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.22
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
145-148 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
c1cc2[13cH][13cH]c3cccc4[13cH][13cH]c(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-HZKSPUCSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)