Merck
703028
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane bis(tetrafluoroborate)
97%
Synonim(y):
dcpp
Wybierz wielkość
500 MG
190,40 zł
2 G
1180,00 zł
190,40 zł
Cena katalogowa272,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
190,40 zł
2 G
1180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C27H50P2 · 2HBF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
612.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
190,40 zł
Cena katalogowa272,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
178-183 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](CCC[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2.2BF4/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*2-1(3,4)5/h24-27H,1-23H2;;/q;2*-1/p+2
Klucz InChI
XJZAIJGNZUQTAM-UHFFFAOYSA-P
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)