Przejdź do
678538
(−)-Ipc2B(allyl)borane solution
1 M in pentane
Synonim(y):
(-)-Ipc2B(allyl) solution, (−)-B-Allyldiisopinocampheylborane solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C10H17)2BCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
optical activity
[α]20/D −35 to ±5°, c = 1
Quality Segment
concentration
1 M in pentane
bp
35-36 °C
density
0.638 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C)B(CC=C)[C@@H]3C[C@@H]4C[C@H]([C@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C23H39B/c1-8-9-24(20-12-16-10-18(14(20)2)22(16,4)5)21-13-17-11-19(15(21)3)23(17,6)7/h8,14-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-,21-/m1/s1
InChI key
ZIXZBDJFGUIKJS-RLEROFIGSA-N
Application
This allylboration reagent is a convenient, salt-free, stable solution of a chiral allyl borane for asymmetric allylation of aldehydes leading to chiral homoallylic alcohols.
Other Notes
Material may become hazy upon cooler storage, this will not affect use
Under refrigerator storage, these salt-free, Ipc2B(allyl) reagents do not show any appreciable decrease in selectivity is observed after several months. They exhibit excellent reactivity and reactions can be performed at 5°C, even in water.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
58870I6504218235
description
1 M in pentane
description
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
description
-
description
90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
density
0.638 g/mL at 25 °C
density
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
35-36 °C
bp
95 °C/5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
207-210 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −35 to ±5°, c = 1
optical activity
[α]20/D −50.5±1°, neat
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −20°, neat
concentration
1 M in pentane
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)