Merck
702366
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
92-98 °C
ciąg SMILES
C1CNc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4,9-10H,5-6H2
Klucz InChI
HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves