Kluczowe dokumenty
701831
trans-1-Propenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Formularz
solid
mp
117-122 °C
ciąg SMILES
C\C=C\B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
PKQGENZEEBZVIL-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
MIDA boronates as stable boronic acid surrogates for classically challenging cross-couplings
Suzuki Cross-Coupling with MIDA Boronates
- Tandem intramolecular Michael addition/alkene migration
MIDA boronates as stable boronic acid surrogates for classically challenging cross-couplings
Suzuki Cross-Coupling with MIDA Boronates
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)