Merck
70170
Sigma-Aldrich
Naphazoline nitrate
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline nitrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2 · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.29
Beilstein:
3779329
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (NT)
Postać
crystals
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
strata
≤0.5% loss on drying
mp
167-170 °C
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
Klucz InChI
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Therapeutic use to:
  • Combat ammonia poisoning
  • Treat seasonal allergy rhinitis
Involved in studies on the effects of imidazole drugs on chronotropic and inotropic effects
Pharmacological activity for topical mydriatics and vasoconstrictors
Radioprotector for mice treated with ionizing radiation
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3