Merck
701548
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylboronic acid MIDA ester
97%
Synonim(y):
2-(4-Fluorophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11BFNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
231-236 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H11BFNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
VRWBUFHGNOFGKX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)