Merck
701483
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienylruthenium dicarbonyl) dimer
Synonim(y):
Bis(cyclopentadienylruthenium dicarbonyl), Di-μ-carbonyldicarbonylbis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)di-ruthenium, Tetracarbonyldicyclopentadienyldi-ruthenium
Wybierz wielkość
1 G
3700,00 zł
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
3700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O4Ru2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
184-185 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Ru/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
Klucz InChI
OYBGZXRXNFYOGP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)