Merck
701467
Sigma-Aldrich
1-(4-Morpholinyl)-1-propanone
97%
Synonim(y):
1-Morpholino-1-propanone, 4-(1-Oxopropyl)morpholine, 4-Propionylmorpholine, N-Propanoylmorpholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 701467, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
Formularz
liquid
bp
70-75 °C/0.5 mmHg
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7(9)8-3-5-10-6-4-8/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
DLEWDCPFCNLJEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miguel A Lago et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 33(3), 518-529 (2016-01-21)
Since the UV ink photoinitiator (PI) isopropylthioxanthone (ITX) was discovered in packaged milk, studies of print contamination have focused primarily on PIs but have also included amine synergists. Many other substances are used or formed during the print process, yet