Merck
700770
Sigma-Aldrich
(R)-SIPHOS-PE
97%
Synonim(y):
(11aR)-(+)-10,11,12,13-Tetrahydrodiindeno[7,1-de:1′, 7′-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-bis[(R)-1-phenylethyl]amine, N-Di[(R)-1-phenylethyl]-[(R)-1,1′-spirobiindane-7,7′-diyl]-phosphoramidite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H32NO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]22/D +337°, c = 1 in chloroform
mp
90-96 °C
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C33H32NO2P/c1-23(25-11-5-3-6-12-25)34(24(2)26-13-7-4-8-14-26)37-35-29-17-9-15-27-19-21-33(31(27)29)22-20-28-16-10-18-30(36-37)32(28)33/h3-18,23-24H,19-22H2,1-2H3/t23-,24-,33?/m1/s1
Klucz InChI
ZXLQLIDJAURBDD-HRPAVAKOSA-N
Zastosowanie
(R)-SIPHOS-PE może być stosowany jako:
  • Katalizator w otrzymywaniu trójcyklicznego alkaloidu (+)-afanorfiny poprzez asymetryczną karboaminację i reakcję Friedela-Craftsa.[1]
  • Ligand w syntezie chiralnych ketonów poprzez hydroacylację olefin przy użyciu pochodnych salicylaldehydu.[2]
  • Ligand w enancjoselektywnej syntezie podstawionych pochodnych pirolidyny poprzez katalizowane Pd reakcje aminoarylacji alkenów.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioconvergent synthesis of (+)-aphanorphine via asymmetric Pd-catalyzed alkene carboamination
Mai DN, et al.
Organic Letters, 13(11), 2932-2935 (2011)
Regio-and enantioselective intermolecular hydroacylation: Substrate-directed addition of salicylaldehydes to homoallylic sulfides
Coulter MM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(46), 16330-16333 (2010)
Recent developments in palladium-catalyzed alkene aminoarylation reactions for the synthesis of nitrogen heterocycles
Schultz DM and Wolfe JP
Synthesis, 44(03), 351-361 (2012)