Merck
1.12201
Tlenek indu(III)
99.5+
Synonim(y):
Indium(III) oxide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.63
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-193-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
mp
2000 °C
density
7.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[In+3].[In+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2In.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Oznaczenie (przez straty przy zapaleniu): ≥ 99,5 %
Fe (żelazo): ≤ 0,005 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek indu(III)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112201000504027269278601
112201001004022536140544