Merck
700061
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)quinoxaline
96%
Wybierz wielkość
5 G
238,00 zł
238,00 zł
Cena katalogowa476,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
238,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
238,00 zł
Cena katalogowa476,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder
mp
133-138 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cnc3ccccc3n2
InChI
1S/C14H9BrN2/c15-11-7-5-10(6-8-11)14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H
Klucz InChI
FXKZRBJBUFVFNR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Woo H Kim et al.
Frontiers in immunology, 10, 560-560 (2019-04-12)
Indoles, as the ligands of aryl hydrocarbon receptor (AhR), have been shown to possess immune-modulating property in terms of the balancing between regulatory T cells (Treg) and T helper 17 cells (Th17) activities. In the present study, we examined the