Merck
699594
Sigma-Aldrich
L-Thyroxine-(diphenyl-13C12)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
3,3′,5,5′′-Tetraiodo-L-thyronine-13C12, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy-13C6)-3,5-diiodophenyl-13C6]-L-alanine, T4-(ring-13C12)
About This Item
Wzór liniowy:
HO13C6H2(I)2O13C6H2(I)2CH2CH(NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
788.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+12
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,13+1,14+1
Klucz InChI
XUIIKFGFIJCVMT-HTYRUWRGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group for pricing, availability and packaging at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at [email protected]
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)