Merck
642126
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole-15N3
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H315N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
bp
260 °C (lit.)
mp
119-121 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
c1[15n]c[15nH][15n]1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
NSPMIYGKQJPBQR-FRSWOAELSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)