Merck
699586
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)315N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
99 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
gas
tw
3-4 °C (lit.)
mp
-117 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[15N](C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
Klucz InChI
GETQZCLCWQTVFV-KOKDSCFFSA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)