Przejdź do
69720
1-Methylxanthine
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-108-5
Beilstein/REAXYS Number:
171507
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
≥300 °C
SMILES string
CN1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
InChI key
MVOYJPOZRLFTCP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)