Merck
697184
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
158-163 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,10H
Klucz InChI
PVCONXMDUZOPJH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)