Przejdź do
61897
Ethyl piperazinoacetate
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
1-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine, N-(Carboethoxymethyl)-piperazine, Ethyl 1-piperazineacetate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
254-745-3
MDL number:
assay
≥95.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.472
density
1.048 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CN1CCNCC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3
InChI key
MTFCXMJOGMHYAE-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Irritant
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)