Merck
696102
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylpiperazine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
crystals
mp
94-98 °C
ciąg SMILES
CC1NCCNC1C
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
COWPTMLRSANSMQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3