Merck
695831
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4-dioxobutanoate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11F3O4
Masa cząsteczkowa:
288.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
57-61 °C
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H11F3O4/c1-2-20-12(19)11(18)7-10(17)8-3-5-9(6-4-8)13(14,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
JHVRVXDQXHJMAK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)