694959
Anthracene
sublimed grade, ≥99%
Synonim(y):
Anthraxcene, Paranaphthalene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
sublimed grade
gęstość pary
6.15 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 145 °C)
Próba
≥99%
Postać
crystalline
temp. samozapłonu
1004 °F
strata
0.5 wt. % loss on heating, 155°C (typical, TGA)
tw
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
Energia orbitalna
HOMO 5.7 eV
LUMO 1.7 eV
ciąg SMILES
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
Klucz InChI
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering