Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 634,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
634,00 zł
vapor density
6.15 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 145 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
powder or crystals
autoignition temp.
1004 °F
sublimation residue
≤0.1%
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.), 214-216 °C
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
fluorescence
λex 251 nm; λem 401 nm in acetonitrile
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 97% | assay 99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility alcohols: soluble, chloroform: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble, benzene: soluble, hydronaphthalenes: soluble | solubility alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble | solubility toluene: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble | solubility alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble |
| form powder or crystals | form flakes, powder or solid | form powder or flakes | form - |
| bp 340 °C (lit.) | bp 340 °C (lit.) | bp 340 °C (lit.) | bp 340 °C (lit.) |
| mp 210-215 °C (lit.), 214-216 °C | mp 210-215 °C (lit.) | mp 210-215 °C (lit.) | mp 210-215 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthracene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-12-7
120-12-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?