Merck
693618
Sigma-Aldrich
(2S,4S)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
97%
Synonim(y):
(S,S)-BDPP, [(1S,3S)-1,3-Dimethyl-1,3-propanediyl]bis[diphenylphosphine]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H30P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −125.0°, c = 1 in chloroform
mp
80-84 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C[C@@H](C[C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H30P2/c1-24(30(26-15-7-3-8-16-26)27-17-9-4-10-18-27)23-25(2)31(28-19-11-5-12-20-28)29-21-13-6-14-22-29/h3-22,24-25H,23H2,1-2H3/t24-,25-/m0/s1
Klucz InChI
CTYPJIUQROQJBG-DQEYMECFSA-N
Zastosowanie
Ligand used for asymmetric hydrogenation of ketones and alkenes
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hideo Shimizu et al.
Organic letters, 9(9), 1655-1657 (2007-03-29)
[reaction: see text] A novel asymmetric hydrogenation protocol using a copper catalyst is reported. A Cu(I) complex in the presence of nonracemic BDPP hydrogenates aryl ketones with moderate to high enantioselectivity.
Shui-Ming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(20), 6451-6455 (2008-05-01)
The intramolecular cyclocarbonylation reaction with palladium-complexed dendrimers on silica is a very effective method for the regioselective synthesis of methylene 8-, 9-, and 10-membered rings. The heterogeneous dendritic catalysts are easily recovered by simple filtration and reused for up to