Merck
693391
Sigma-Aldrich
Poly(3-decyloxythiophene-2,5-diyl)
0.5 % (w/v) in THF
About This Item
Wzór liniowy:
(C14H22OS)n
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
Mn <10,000
stężenie
0.5 % (w/v) in THF
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C
fluorescencja
λex 350 nm; λem 427 nm in THF
Opis ogólny
Regioregular.
Zastosowanie
P3DOT może być stosowany w ogniwach słonecznych.1,
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-23.3 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chenjun Shi et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8980-8986 (2006-07-06)
Low band gap conjugated polymers with proper energy levels for charge transfer are required to achieve high-efficiency polymer solar cells. We report the synthesis and characterization of two new regioregular copolymers that are based on 3-alkoxythiophene monomers: poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl) (POT-co-DOT) and
Produkty
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study