Merck
692727
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
powder
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ncc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-5-6-11-9(7-10)8-15-16-11/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
Klucz InChI
SAGPUUKLGWNGOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)