Merck
692603
Sigma-Aldrich
N-Isopropylpyrrolidine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C4H8NC3H7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438
gęstość
0.800 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)N1CCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
YQOPNAOQGQSUHF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)