Merck
692158
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc)2(DM-BINAP)
Synonim(y):
Diacetato[(R)-2,2′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1′-binaphtyl]ruthenium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H54O4P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
954.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C52H48P2.2C2H4O2.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;2*1-2(3)4;/h9-32H,1-8H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
IFUMNSKQNPECEY-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago