Merck
691739
Sigma-Aldrich
3-Chloroisatoic anhydride
95%
Synonim(y):
3-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
227-232 °C
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
Clc1cccc2C(=O)OC(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)13-7(4)11/h1-3H,(H,10,12)
Klucz InChI
ORYNBDLURYDZFM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)