Merck
691658
Sigma-Aldrich
Iron phosphide, Fe2P
99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Ferrous phosphide, Iron diphosphide
About This Item
Wzór liniowy:
Fe2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
−40 mesh
ciąg SMILES
[Fe]=P#[Fe]
InChI
1S/2Fe.P
Klucz InChI
GNTCPDPNMAMZFW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Iron phosphide, Fe2P is a low band semiconducting material. It can be prepared by sonochemical synthesis from organometallic compounds as starting materials at temperatures above 950°C.[1]
Zastosowanie
Fe2P can be used for a variety of application such as: lithium ion batteries to improve conductivity[2], electrode material in sodium ion batteries[3], an electrocatalyst in hydrogen evolution[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhanced photocatalytic hydrogen production in water under visible light using noble metal-free ferrous phosphide as an active cocatalyst
Sun Z, et al.
Catalysis Science & Technology, 5(11), 4964-4967 (2015)
A solvothermal synthesis of ultra-fine iron phosphide
Yunle G, et al.
Materials Research Bulletin, 37(6), 1101-1105 (2002)
Iron phosphide as negative electrode material for Na-ion batteries
Zhang W, et al.
Electrochemical Communications, 69(11), 11-14 (2016)
Electrochemical activity of iron phosphide nanoparticles in hydrogen evolution reaction
Tian L, et al.
ACS Catalysis, 6(8), 5441-5448 (2016)