Kluczowe dokumenty
691631
3,3′′′-Didodecyl-2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′−quaterthiophene
97%
Synonim(y):
5,5′-Bis(3-dodecyl-2-thienyl)-2,2′-bithiophene
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
55-59 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccsc1-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4sccc4CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H58S4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-33-29-31-41-39(33)37-27-25-35(43-37)36-26-28-38(44-36)40-34(30-32-42-40)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-32H,3-24H2,1-2H3
Klucz InChI
DZUNDTRLGXGTGU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.