Merck
691445
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
224-229 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
YIYBPEDZAUFQLO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Z W She et al.
Free radical biology & medicine, 22(6), 989-998 (1997-01-01)
This study was designed to develop traps for hypochlorous acid (HOCl) which could be used to detect HOCl in the microenvironment of activated neutrophils. Reagent HOCl was found to react with para-aminobenzoic acid (PABA) in aqueous solution to produce a
Tomasz Frączek et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 31(3), 481-489 (2015-05-06)
Azoles are a promising class of the new generation of HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs). From thousands of reported compounds, many possess the same basic structure of an aryl substituted azole ring linked by a thioglycolamide chain with another