Merck
690899
Sigma-Aldrich
α-Chlorophenylacetic acid
97.0%
Synonim(y):
Chlorophenylacetic acid, Phenylchloroacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (T)
97.0%
Formularz
lumps
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
Klucz InChI
QKSGIGXOKHZCQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)