Przejdź do
B75859
α-Bromophenylacetic acid
98%
Synonim(y):
alpha-Bromophenylacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
823,00 zł
617,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(Br)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-477-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
82-83 °C (lit.)
functional group
bromo, phenyl
SMILES string
OC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
InChI key
WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N
Application
α-Bromophenylacetic acid can be used as a reactant to prepare:
  • Polymandelide by reacting with triethylamine.
  • α-Mercaptophenylacetic acid by treating with sodium hydrosulfide (NaSH·H2O).
  • β-Lactams by reacting with imines in the presence of triphenylphosphine as a mediator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
554065365270588466
description
98%
description
97%
description
97%
description
95%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
82-83 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
-
functional group
bromo, phenyl
functional group
ester, phenyl, bromo
functional group
bromo, ester, phenyl
functional group
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)