Przejdź do
147338
Benzylidenemalononitrile
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
561,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=C(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-283-6
MDL number:
Assay:
98%
561,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
83-85 °C (lit.)
functional group
nitrile, phenyl
SMILES string
N#C\C(=C/c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C10H6N2/c11-7-10(8-12)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H
InChI key
WAVNYPVYNSIHNC-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzylidenemalononitrile undergoes rapid and catalyst-free solid/vapor reaction with primary alkyl amines to yield N-benzylidene-amine[1]. It undergoes addition reaction with octyl- and decylzirconocene chloride[2]. It is a potential substrate for soluble methane monooxygenase[3].
Application
Benzylidenemalononitrile was used in fluorescence-based assay for determination of soluble methane monooxygenase activity in solution[3].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
347159183695343609
description
98%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
98%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
83-85 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
73-75 °C (lit.)
functional group
nitrile, phenyl
functional group
amide
functional group
bromo, ketone
functional group
sulfoxide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)