Merck
689610
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitropyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.99
Beilstein:
120826
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥94.0% (GC)
95%
Formularz
solid
strata
≤5% loss on drying
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
Klucz InChI
AFVITJKRFRRQKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)