Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-295-3
Beilstein/REAXYS Number:
389944
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
6.6 (vs air)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
quality
Arxada quality
manufacturer/tradename
Arxada AG
refractive index
n
bp
265-270 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone, phenyl
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl benzoylacetate is a general reagent used in the synthesis of substituted pyrroles, oxazoles, indoles, imidazo[1, 2-a] pyridines and a variety of other aromatic compounds.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl benzoylacetate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
284.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
140 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?