Merck
557390
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-nitropyridine
97%
Wybierz wielkość
5 G
234,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Request a Bulk Order
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
234,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Request a Bulk Order
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Próba
97%
mp
52-56 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
Klucz InChI
LIEPVGBDUYKPLC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-chloro-4-nitropirydyna może być stosowana do syntezy 2-chloro-4-etoksypirydyny[1][2] i 4-tiofenoksypirydyny.[3]
Starting material used in a tetrabutylammonium salt denitration leading to fluoro-, hydroxy- and methoxypyridines.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stabilised 2, 3-Pyridyne Reactive Intermediates of Exceptional Dienophilicity.
Connon SJ and Hegarty AF.
European Journal of Organic Chemistry, 16, 3477-3483 (2004)
Diels?Alder cycloadditions of stabilised 2, 3-pyridynes.
Connon SJ and Hegarty AF.
Tetrahedron Letters, 42(4), 735-737 (2001)
Scott D Kuduk et al.
Organic letters, 7(4), 577-579 (2005-02-12)
An efficient method for the synthesis of fluoropyridines via the fluorodenitration reaction is reported. The reaction is mediated by tetrabutylammonium fluoride (TBAF) under mild conditions without undue regard to the presence of water. The fluorodenitration is general for 2- or
Y Morisawa et al.
Journal of medicinal chemistry, 23(12), 1376-1380 (1980-12-01)
Eight nitropyridinesulfonamides and pyridinesulfonamide N-oxides as their bioisosteres were prepared and evaluated for anticoccidial activity. Of these compounds, 2-, 4- and 5-nitropyridine-3-sulfonamides and pyridine-2- and -3-sulfonamide N-oxides were found to be active against Eimeria tenella. Thus, the relative positions, ortho