Merck
689300
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.12
Beilstein:
168975
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.5%
97.5-102.5% (titration)
98%
Postać
powder
ciąg SMILES
Cn1cc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4/c1-7-3-4(8(11)12)2-5(7)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
GEGNYFQOFWUIFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)