Merck
318345
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)allyl-trimethylsilane
97%
Synonim(y):
2-(Chloromethyl)-3-trimethylsilyl-1-propene, 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2C(CH2Cl)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.73
Beilstein:
1747038
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
tw
162-163 °C/768 mmHg (lit.)
gęstość
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CC(=C)CCl
InChI
1S/C7H15ClSi/c1-7(5-8)6-9(2,3)4/h1,5-6H2,2-4H3
Klucz InChI
CQXWCEVXNRHUSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup