Merck
689084
Sigma-Aldrich
2-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-1-phenylethanone hydrobromide
96%
Synonim(y):
α-(4-Benzylpiperazinyl)acetophenone hydrobromide, N-Benzoylmethyl-N′-benzylpiperazine hydrobromide
Wybierz wielkość
500 MG
608,00 zł
608,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
608,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2O · xHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.39 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
608,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95.5% (HPLC)
96%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤5.0% water
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
Br.O=C(CN1CCN(CC1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O.BrH/c22-19(18-9-5-2-6-10-18)16-21-13-11-20(12-14-21)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-16H2;1H
Klucz InChI
BYGQOUUMIHHYAW-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)