Merck
688355
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 10 mM in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
688355-8IN
1930,00 zł
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
688355-8IN
1930,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
klasa czystości
NMR reference standard
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
10 mM in chloroform-d (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
ciąg SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Czułość 13C
Ilość
Rurka o średnicy zewnętrznej 5 mm zawiera 0,700 ml.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)