Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
form
rod
Quality Segment
concentration
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
10 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for NMR (reference standard), 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in. | description suitable for NMR (reference standard), 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. | description suitable for NMR (reference standard), 5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in. | description certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form rod | form - | form - | form - |
| concentration 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D) | concentration 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D) | concentration 5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D) | concentration 2000 μg/mL in methanol |
| suitability suitable for NMR (reference standard) | suitability suitable for NMR (reference standard) | suitability suitable for NMR (reference standard) | suitability - |
| NMR tube size 10 mm × 8 in. | NMR tube size 5 mm × 8 in. | NMR tube size 3 mm × 8 in. | NMR tube size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxane solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Blood, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1076-43-3 + 123-91-1
1076-43-3 + 123-91-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?