Merck
687839
Sigma-Aldrich
3-Nitro-4-hydroxyphenyl-13C6 acetic acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C2H7NO5
Masa cząsteczkowa:
203.10
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
mp
146-148 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13C]1=[13C][13C]=[13C](CC(O)=O)[13C]=[13C]1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h10H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1
Klucz InChI
COVPALHZVMEROO-JTZKEMBVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3