Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4CH8O4 · xNa+
Masa cząsteczkowa:
136.09 (free acid basis)
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?