Merck
687014
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-phenylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
91-98 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
phenyl
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(cnc1Cl)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8ClNO/c13-12-11(8-15)6-10(7-14-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Klucz InChI
QBFNWWRKCSBZHD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)