Merck
686964
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
97%
Synonim(y):
2-(Trifluoromethyl)-3-cyanopyridine, 2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4641
gęstość
1.3437 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ncccc1C#N
InChI
1S/C7H3F3N2/c8-7(9,10)6-5(4-11)2-1-3-12-6/h1-3H
Klucz InChI
APSXEJUOOOHRGS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)