Merck
686948
Sigma-Aldrich
5-Methylpyrimidine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
tw
152-154 °C/760 mmHg
mp
33-37 °C
ciąg SMILES
Cc1cncnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
51.67 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)